Print…
3,4-Dimethylpyridin-2-amine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Amino-3,4-dimethylpyridine
OR902657-1G OR902657-250MG
APOSOR902657-1GEA 246 EUR
APOSOR902657-1G APOSOR902657-250MG
3,4-Dimethylpyridin-2-amine 95%
3,4-Dimethylpyridin-2-amine
Fórmula: C7H10N2
Peso Molecular: 122.1700 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02247162
Número CAS: 823-39-2