Print…
3,4-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR902641-1G OR902641-250MG
APOSOR902641-1GEA 0 EUR
APOSOR902641-1G APOSOR902641-250MG
3,4-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 95%
3,4-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Fórmula: C6H8N2O2
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD15143212
Número CAS: 89831-40-3