Print…
3-(3,5-Dimethylpyrazol-1-yl)propionic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR902639-1G OR902639-5G
APOSOR902639-1GEA 219 EUR
APOSOR902639-1G APOSOR902639-5G
3-(3,5-Dimethylpyrazol-1-yl)propionic acid 95%
3-(3,5-Dimethylpyrazol-1-yl)propionic acid
Fórmula: C₈H₁₂N₂O₂
Peso Molecular: 168.2 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00749304
Número CAS: 72145-01-8