Print…
5,6-Dichloropyrimidin-4-ol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 5,6-Dichloropyrimidin-4(3H)-one
OR902633-1G OR902633-250MG
APOSOR902633-1GEA 98.6 EUR
APOSOR902633-1G APOSOR902633-250MG
5,6-Dichloropyrimidin-4-ol 95%
5,6-Dichloropyrimidin-4-ol
Fórmula: C₄H₂Cl₂N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD24393897
Número CAS: 88982-91-6