Print…
7-Nitroquinoline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR902610-25G OR902610-5G
APOSOR902610-25GEA 306 EUR
APOSOR902610-25G APOSOR902610-5G
7-Nitroquinoline 98%
7-Nitroquinoline
Fórmula: C₉H₆N₂O₂
Peso Molecular: 174.1561 g/mol
Ponto de Fusão: 130…132 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00234498
Número CAS: 613-51-4