Print…
Nicotinamidine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Amidinopyridinium chloride, 3-Amidinopyridine hydrochloride, Pyridine-3-carboximidamide Monohydrochloride, Pyridine-3-carboximidamide hydrochloride, 3-Carbamimidoylpyridine Monohydrochloride
OR9026-1G OR9026-10G
APOSOR9026-1GEA 22 EUR
APOSOR9026-1G APOSOR9026-10G
Nicotinamidine hydrochloride
Nicotinamidine hydrochloride
Fórmula: C₆H₈ClN₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00054326
Número CAS: 7356-60-7