Print…
(4-Pyridyl)acetone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9025-25G OR9025-100G OR9025-5G
APOSOR9025-25GEA 63.8 EUR
APOSOR9025-25G APOSOR9025-100G APOSOR9025-5G
(4-Pyridyl)acetone 98%
(4-Pyridyl)acetone
Fórmula: C₈H₉NO
Peso Molecular: 135.17 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00129043
Número CAS: 6304-16-1