Print…
5-Methyl-1,3-benzenediacetonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3,5-Bis(cyanomethyl)toluene, 2,2'-(5-Methyl-1,3-phenylene)diacetonitrile
OR902457-1G OR902457-5G
APOSOR902457-1GEA 319 EUR
APOSOR902457-1G APOSOR902457-5G
5-Methyl-1,3-benzenediacetonitrile 95%
5-Methyl-1,3-benzenediacetonitrile
Fórmula: C₁₁H₁₀N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07782113
Número CAS: 120511-74-2