Print…
3-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR902414-1G OR902414-25G
APOSOR902414-1GEA 0 EUR
APOSOR902414-1G APOSOR902414-25G
3-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid 98%
3-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid
Fórmula: C9H10O3
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00137907
Número CAS: 3480-87-3