Print…
1-Cyclopentylpiperidin-3-one 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR902395-100MG OR902395-1G OR902395-250MG
APOSOR902395-100MGEA 183 EUR
APOSOR902395-100MG APOSOR902395-1G APOSOR902395-250MG
1-Cyclopentylpiperidin-3-one 95%
1-Cyclopentylpiperidin-3-one
Fórmula: C₁₀H₁₇NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 886365-33-9