Print…
4-Propylbenzene-1,3-diol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9023-1G OR9023-250MG OR9023-5G
APOSOR9023-1GEA 69.6 EUR
APOSOR9023-1G APOSOR9023-250MG APOSOR9023-5G
4-Propylbenzene-1,3-diol 97%
4-Propylbenzene-1,3-diol
Fórmula: C₉H₁₂O₂
Peso Molecular: 152.19 g/mol
Ponto de ebulição: 286.9 °C
Ponto de Fusão: 82.5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00020120
Número CAS: 18979-60-7