Print…
Methyl-5-quinolyl ether 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 5-Methoxyquinoline
OR902277-10G OR902277-25G OR902277-5G
APOSOR902277-10GEA 227 EUR
APOSOR902277-10G APOSOR902277-25G APOSOR902277-5G
Methyl-5-quinolyl ether 98%
Methyl-5-quinolyl ether
Fórmula: C₁₀H₉NO
Peso Molecular: 159.1900 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02752664
Número CAS: 6931-19-7