Print…
N-Methyl-4-chloro-7-azaindole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Chloro-1-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
OR902234-1G OR902234-5G
APOSOR902234-1GEA 255 EUR
APOSOR902234-1G APOSOR902234-5G
N-Methyl-4-chloro-7-azaindole 95%
N-Methyl-4-chloro-7-azaindole
Fórmula: C₈H₇ClN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 74420-05-6