Print…
Methyl-6-iodonicotinate 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR902119-1G OR902119-5G
APOSOR902119-1GEA 119 EUR
APOSOR902119-1G APOSOR902119-5G
Methyl-6-iodonicotinate 96%
Methyl-6-iodonicotinate
Fórmula: C₇H₆INO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD12546492
Número CAS: 173157-33-0