Print…
2-Chloro-N-methylisonicotinamide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: N-Methyl 2-chloroisonicotinamide
OR902089-1G OR902089-5G
APOSOR902089-1GEA 95.7 EUR
APOSOR902089-1G APOSOR902089-5G
2-Chloro-N-methylisonicotinamide 98%
2-Chloro-N-methylisonicotinamide
Fórmula: C₇H₇ClN₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09862946
Número CAS: 131418-11-6