Print…
2-Methoxypyrimidine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR902052-1G OR902052-5G
APOSOR902052-1GEA 207 EUR
APOSOR902052-1G APOSOR902052-5G
2-Methoxypyrimidine 98%
2-Methoxypyrimidine
Fórmula: C₅H₆N₂O
Ponto de ebulição: 69…70 °C/22mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00234104
Número CAS: 931-63-5