Print…
Methyl-6-(dimethylamino)nicotinate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Methyl 6-dimethylamino-3-pyridinecarboxylate
OR902009-1G OR902009-5G
APOSOR902009-1GEA 168 EUR
APOSOR902009-1G APOSOR902009-5G
Methyl-6-(dimethylamino)nicotinate 98%
Methyl-6-(dimethylamino)nicotinate
Fórmula: C₉H₁₂N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10699718
Número CAS: 26218-81-5