Print…
2-(Ethylamino)-3-nitro-5-picoline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Ethylamino-5-methyl-3-nitropyridine
OR902004-100G OR902004-25G OR902004-5G
APOSOR902004-100GEA 647 EUR
APOSOR902004-100G APOSOR902004-25G APOSOR902004-5G
2-(Ethylamino)-3-nitro-5-picoline 98%
2-(Ethylamino)-3-nitro-5-picoline
Fórmula: C₈H₁₁N₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09862688
Número CAS: 106690-40-8