Print…
2-(Cyclopropylamino)-3-nitro-5-picoline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR902003-1G OR902003-25G OR902003-5G
APOSOR902003-1GEA 0 EUR
APOSOR902003-1G APOSOR902003-25G APOSOR902003-5G
2-(Cyclopropylamino)-3-nitro-5-picoline 98%
2-(Cyclopropylamino)-3-nitro-5-picoline
Fórmula: C₉H₁₁N₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10699715
Número CAS: 1033202-65-1