Print…
Methyl-4-hydroxynicotinate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Methyl 4-hydroxynicotinate
OR901986-1G OR901986-250MG
APOSOR901986-1GEA 173 EUR
APOSOR901986-1G APOSOR901986-250MG
Methyl-4-hydroxynicotinate 98%
Methyl-4-hydroxynicotinate
Fórmula: C₇H₇NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04114270
Número CAS: 67367-24-2