Print…
4-Methoxynicotinic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR901967-1G OR901967-5G
APOSOR901967-1GEA 56.7 EUR
APOSOR901967-1G APOSOR901967-5G
4-Methoxynicotinic acid 98%
4-Methoxynicotinic acid
Fórmula: C₇H₇NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115724
Número CAS: 10177-31-8