Print…
2-(5-Bromopyridin-2-yl)acetonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR901941-1G OR901941-5G
APOSOR901941-1GEA 0 EUR
APOSOR901941-1G APOSOR901941-5G
2-(5-Bromopyridin-2-yl)acetonitrile 97%
2-(5-Bromopyridin-2-yl)acetonitrile
Fórmula: C₇H₅BrN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07644625
Número CAS: 312325-72-7