Print…
3-Amino-5-chloro-2-methylpyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-Amino-5-chloropicoline, 5-Chloro-2-methylpyridin-3-amine
OR901812-1G OR901812-5G
APOSOR901812-1GEA 121 EUR
APOSOR901812-1G APOSOR901812-5G
3-Amino-5-chloro-2-methylpyridine 98%
3-Amino-5-chloro-2-methylpyridine
Fórmula: C₆H₇ClN₂
Peso Molecular: 142.5862 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12196974
Número CAS: 89639-36-1