Print…
5-Bromo-N-ethyl-2-pyridinamine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Bromo-2-ethylaminopyridine
OR901754-10G OR901754-1G OR901754-5G
APOSOR901754-10GEA 1230 EUR
APOSOR901754-10G APOSOR901754-1G APOSOR901754-5G
5-Bromo-N-ethyl-2-pyridinamine 98%
5-Bromo-N-ethyl-2-pyridinamine
Fórmula: C₇H₉BrN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09743642
Número CAS: 856850-36-7