Print…
Isoquinoline-5-sulphonyl chloride hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR9017-250MG OR9017-1G OR9017-5G
APOSOR9017-250MGEA 0 EUR
APOSOR9017-250MG APOSOR9017-1G APOSOR9017-5G
Isoquinoline-5-sulphonyl chloride hydrochloride 95%
Isoquinoline-5-sulphonyl chloride hydrochloride
Fórmula: C₉H₇Cl₂NO₂S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08272853
Número CAS: 105627-79-0
UN: 3261
ADR: 8,III