2-Methoxy-6,8-dimethylquinoline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR901693-1G
OR901693-25G
OR901693-5G
APOSOR901693-1GEA
145
EUR
APOSOR901693-1G
APOSOR901693-25G
APOSOR901693-5G
2-Methoxy-6,8-dimethylquinoline 98%
2-Methoxy-6,8-dimethylquinoline
Fórmula:
C₁₂H₁₃NO Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD15143628 Número CAS: 861581-28-4 |