Print…
6-Phenyl-2-pyridone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 6-Phenylpyridin-2(1H)-one
OR901687-1G OR901687-5G
APOSOR901687-1GEA 219 EUR
APOSOR901687-1G APOSOR901687-5G
6-Phenyl-2-pyridone 98%
6-Phenyl-2-pyridone
Fórmula: C₁₁H₉NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00059760
Número CAS: 19006-82-7