Print…
Methyl-2-quinolyl ether 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Methoxyquinoline
OR901672-1G OR901672-5G
APOSOR901672-1GEA 120 EUR
APOSOR901672-1G APOSOR901672-5G
Methyl-2-quinolyl ether 98%
Methyl-2-quinolyl ether
Fórmula: C₁₀H₉NO
Peso Molecular: 159.19 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01070847
Número CAS: 6931-16-4