1-Benzylpyrrolidin-3-ylmethanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR901559-1G
OR901559-25G
OR901559-5G
APOSOR901559-1GEA
0
EUR
APOSOR901559-1G
APOSOR901559-25G
APOSOR901559-5G
1-Benzylpyrrolidin-3-ylmethanol 97%
1-Benzylpyrrolidin-3-ylmethanol
Fórmula:
C₁₂H₁₇NO Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD04038527 Número CAS: 5731-17-9 |