Print…
1-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-Pyrrolidineethanol, N-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine
OR901254-100G OR901254-500G
APOSOR901254-100GEA 78.3 EUR
APOSOR901254-100G APOSOR901254-500G
1-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine 98%
1-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine
Fórmula: C₆H₁₃NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003181
Número CAS: 2955-88-6
UN: 1993
ADR: 3,III