Print…
2-(Chloromethyl)benzimidazole 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9012-5G OR9012-25G OR9012-100G OR9012-1G OR9012-10G
APOSOR9012-5GEA 0 EUR
APOSOR9012-5G APOSOR9012-25G APOSOR9012-100G APOSOR9012-1G APOSOR9012-10G
2-(Chloromethyl)benzimidazole 96%
2-(Chloromethyl)benzimidazole
Fórmula: C₈H₇ClN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005602
Número CAS: 4857-04-9
EINECS: 225-452-8