Print…
4-Aminobenzyl alcohol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9011-100G OR9011-25G OR9011-5G
APOSOR9011-100GEA 108 EUR
APOSOR9011-100G APOSOR9011-25G APOSOR9011-5G
4-Aminobenzyl alcohol 98%
4-Aminobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₉NO
Ponto de Fusão: 61…63 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00014782
Número CAS: 623-04-1
EINECS: 210-767-5