Print…
(2-Tolyloxy)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR900710-100G OR900710-25G
APOSOR900710-100GEA 469 EUR
APOSOR900710-100G APOSOR900710-25G
(2-Tolyloxy)acetic acid 98%
(2-Tolyloxy)acetic acid
Fórmula: (C₆H₄CH₃)OCH₂COOH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014354
Número CAS: 1878-49-5