m-Toluenesulphonyl chloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Perigo
|
OR9007-1G
OR9007-25G
OR9007-5G
APOSOR9007-1GEA
0
EUR
APOSOR9007-1G
APOSOR9007-25G
APOSOR9007-5G
m-Toluenesulphonyl chloride 98%
m-Toluenesulphonyl chloride
Fórmula:
C₇H₇ClO₂S Ponto de ebulição: 252…253 °C Densidade: 1,314 g/cm³ (25 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00051747 Número CAS: 1899-93-0 UN: 3265 ADR: 8,II |