Print…
(4-Tolyloxy)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR900698-100G OR900698-25G
APOSOR900698-100GEA 0 EUR
APOSOR900698-100G APOSOR900698-25G
(4-Tolyloxy)acetic acid 98%
(4-Tolyloxy)acetic acid
Fórmula: (C₆H₄(CH₃))OCH₂COOH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014365
Número CAS: 940-64-7