Print…
2-(4-Bromophenyl)propan-2-amine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-alpha,alpha-dimethylbenzylamine
OR900669-1G OR900669-5G
APOSOR900669-1GEA 133 EUR
APOSOR900669-1G APOSOR900669-5G
2-(4-Bromophenyl)propan-2-amine 98%
2-(4-Bromophenyl)propan-2-amine
Fórmula: C₉H₁₂BrN
Peso Molecular: 214.11 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06797600
Número CAS: 17797-12-5