Print…
1,4-Phenylenediacetic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR900642-100G OR900642-25G
APOSOR900642-100GEA 261 EUR
APOSOR900642-100G APOSOR900642-25G
1,4-Phenylenediacetic acid 97%
1,4-Phenylenediacetic acid
Fórmula: C₁₀H₁₀O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004354
Número CAS: 7325-46-4