Print…
(2-Bromophenoxy)acetic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR900608-25G OR900608-5G
APOSOR900608-25GEA 260 EUR
APOSOR900608-25G APOSOR900608-5G
(2-Bromophenoxy)acetic acid 97%
(2-Bromophenoxy)acetic acid
Fórmula: (C₆H₄Br)OCH₂COOH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00234407
Número CAS: 1879-56-7