Print…
2-Thiophenesulphonyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Thiophene-2-sulphonyl chloride
OR9006-100G OR9006-25G OR9006-5G
APOSOR9006-100GEA 162 EUR
APOSOR9006-100G APOSOR9006-25G APOSOR9006-5G
2-Thiophenesulphonyl chloride 97%
2-Thiophenesulphonyl chloride
Fórmula: C₄H₃ClO₂S₂
Peso Molecular: 182.65 g/mol
Ponto de ebulição: 130…132 °C/14mmHg
Ponto de Fusão: 29…32 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005426
Número CAS: 16629-19-9
EINECS: 240-677-1
UN: 3261
ADR: 8 II