Boc-N-Me-Dl-Val-Oh 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR900527-1G
OR900527-5G
APOSOR900527-1GEA
0
EUR
APOSOR900527-1G
APOSOR900527-5G
Boc-N-Me-Dl-Val-Oh 97%
Boc-N-Me-Dl-Val-Oh
Fórmula:
C₁₁H₂₁NO₄ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00153317 Número CAS: 13850-91-4 |