4-(Diethylamino)benzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR900360-100G
OR900360-25G
OR900360-5G
APOSOR900360-100GEA
647
EUR
APOSOR900360-100G
APOSOR900360-25G
APOSOR900360-5G
4-(Diethylamino)benzonitrile 98%
4-(Diethylamino)benzonitrile
Fórmula:
C₁₁H₁₄N₂ Peso Molecular: 174.25 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00019754 Número CAS: 2873-90-7 |