Print…
N-Boc-ethylamine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR900318-1G OR900318-5G
APOSOR900318-1GEA 0 EUR
APOSOR900318-1G APOSOR900318-5G
N-Boc-ethylamine 98%
N-Boc-ethylamine
Fórmula: C₇H₁₅NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12923020
Número CAS: 38267-76-4