Print…
1-Benzylpyrrolidine-3-carbonitrile 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR900130-1G OR900130-5G
APOSOR900130-1GEA 0 EUR
APOSOR900130-1G APOSOR900130-5G
1-Benzylpyrrolidine-3-carbonitrile 96%
1-Benzylpyrrolidine-3-carbonitrile
Fórmula: C₁₂H₁₄N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05662780
Número CAS: 10603-52-8