Methyl indoline-5-carboxylate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR900065-10G
OR900065-1G
OR900065-5G
APOSOR900065-10GEA
0
EUR
APOSOR900065-10G
APOSOR900065-1G
APOSOR900065-5G
Methyl indoline-5-carboxylate 98%
Methyl indoline-5-carboxylate
Fórmula:
C₁₀H₁₁NO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD07371630 Número CAS: 141452-01-9 |