Print…
4-Isopropylbenzenesulphonyl chloride, Grau técnico
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-(Methylethyl)benzolsulphonsäurechlorid, 4-Isopropylbenzene-1-sulphonyl chloride
OR9000-100G OR9000-25G OR9000-5G
APOSOR9000-100GEA 139 EUR
APOSOR9000-100G APOSOR9000-25G APOSOR9000-5G
4-Isopropylbenzenesulphonyl chloride, Grau técnico
4-Isopropylbenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₉H₁₁ClO₂S
Peso Molecular: 218.7 g/mol
Ponto de ebulição: 142 °C/5mmHg
Densidade: 1.22 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041510
Número CAS: 54997-90-9
UN: 3265
ADR: 8 II