Print…
5-Bromo-3-nitropyridine-2-carbonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 5-Bromo-2-cyano-3-nitropyridine, 5-Bromo-3-nitropicolinonitrile, 5-Bromo-3-nitropyridine-2-carbonitrile
OR8996-100G OR8996-25G OR8996-5G
APOSOR8996-100GEA 207 EUR
APOSOR8996-100G APOSOR8996-25G APOSOR8996-5G
5-Bromo-3-nitropyridine-2-carbonitrile
5-Bromo-3-nitropyridine-2-carbonitrile
Fórmula: C₆H₂BrN₃O₂
Ponto de Fusão: 101…106 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06657551
Número CAS: 573675-25-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III