Print…
2-Chloro-5-hydroxypyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Chloro-5-pyridinol, 6-Chloro-3-pyridinol
OR8994-100G OR8994-25G OR8994-500G
APOSOR8994-100GEA 202 EUR
APOSOR8994-100G APOSOR8994-25G APOSOR8994-500G
2-Chloro-5-hydroxypyridine 98%
2-Chloro-5-hydroxypyridine
Fórmula: C₅H₄ClNO
Ponto de Fusão: 158…160 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00234050
Número CAS: 41288-96-4