Print…
Diethyl-2-chloro-3-oxosuccinate
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR8991-25G OR8991-5G
APOSOR8991-25GEA 328 EUR
APOSOR8991-25G APOSOR8991-5G
Diethyl-2-chloro-3-oxosuccinate
Diethyl-2-chloro-3-oxosuccinate
Fórmula: C₈H₁₁ClO₅
Ponto de ebulição: 98 °C/0,5mmHg
Densidade: 1,23 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04114359
Número CAS: 34034-87-2
UN: 3265
ADR: 8,III