Print…
N,N-Dietilanilina
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR8987-1L OR8987-500ML
APOSOR8987-1LEA 55.3 EUR
APOSOR8987-1L APOSOR8987-500ML
N,N-Dietilanilina
N,N-Dietilanilina
Fórmula: C₁₀H₁₅N
Ponto de ebulição: 217 °C
Ponto de Fusão: –38 °C
Densidade: 0,938 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 88 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009042
Número CAS: 91-66-7
EINECS: 202-088-8
UN: 2432
ADR: 6.1,III