Print…
Aniline sulphate
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR8983-25G OR8983-5G OR8983-100G
APOSOR8983-25GEA 43.5 EUR
APOSOR8983-25G APOSOR8983-5G APOSOR8983-100G
Aniline sulphate
Aniline sulphate
Fórmula: C₁₂H₁₆N₂O₄S
Densidade: 1,377 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013110
Número CAS: 542-16-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III